MilliporeSigma
SY3428348347
Synthonix Corporation
cis-2-Methylpiperidine-4-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
Seleccione un Tamaño
500 MG
$632.50
1 G
$989.00
Referencia (SKU) del distribuidor: M11586-500MG
$632.50
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
$632.50
1 G
$989.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.67
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: M11586-500MG
$632.50
Se envía en 10 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl (2R,4R)-2-methylpiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-6-5-7(3-4-9-6)8(10)11-2;/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3;1H/t6-,7-;/m1./s1
Clave InChI
UARIIFVOZSXRPR-ZJLYAJKPSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11586.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11586.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)