MilliporeSigma
SY3428347494
Synthonix Corporation
4-Chloro-5-iodopyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.43
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-5-iodopyrimidine
Inchi Code
1S/C4H2ClIN2/c5-4-3(6)1-7-2-8-4/h1-2H
Clave InChI
BIWOQXBVRYUITN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10398.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10398.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)