MilliporeSigma
SY3390344072
Synthonix Corporation
2-Fluoro-5-hydroxypyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
113.09
Número MDL:
Iupac Name
6-fluoro-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C5H4FNO/c6-5-2-1-4(8)3-7-5/h1-3,8H
Clave InChI
HTRLNWYWOKWCLV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5147.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5147.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)