SY3390161530
Synthonix Corporation
2,4-Dichloro-7-fluoro-6-methoxy-quinazoline
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: D7425-100MG
$356.50
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: D7425-100MG
$356.50
Iupac Name
2,4-dichloro-7-fluoro-6-methoxyquinazoline
Inchi Code
1S/C9H5Cl2FN2O/c1-15-7-2-4-6(3-5(7)12)13-9(11)14-8(4)10/h2-3H,1H3
Clave InChI
GDHHZQMPTVSQOJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7425.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)