MilliporeSigma
SY3371478331
Synthonix Corporation
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-3H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-6-5-7-3-2-4-9-8(7)10-6/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
XDHFUUVUHNOJEW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0598.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0598.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)