MilliporeSigma
SAAR5681100
Safranin O
Sinónimos:
Basic Red 2, Cotton Red, Gossypimine, Safranin T, Safranin Y or A
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H19ClN4
Número de CAS:
Peso molecular:
350.84
Colour Index Number:
50240
Beilstein/REAXYS Number:
3924099
MDL number:
UNSPSC Code:
41116100
packaging
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR5681100CB)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2cc1N
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
InChI key
OARRHUQTFTUEOS-UHFFFAOYSA-N
Application
For laboratory use only
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)