MilliporeSigma
80445
Supelco
Kynurenic acid-4a,5,6,7,8,8a-13C6
analytical standard
Sinónimos:
4-Hydroxy-2-quinoline-4a,5,6,7,8,8a-13C6-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C4H7NO3
Peso molecular:
195.12
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)