27250-U
Snap-Top Vial, 2 mL
volume 2 mL, clear glass vial (with marking spot), pkg of 1000 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear glass vial (with marking spot)
Características
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
envase
pkg of 1000 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volumen
2 mL
Adaptador
thread for 11 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
- 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
- 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
- 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)