Documentos clave
Z744320
Wilmad® 50 ml Suprasil® Small Volume Liquid Nitrogen Dewar
pack of 1
Sinónimos:
EPR cryo dewar, EPR dewar
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.15
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Wilmad WG-816-Q
Descripción general
Dewar Flasks provide a convenient alternative to Variable Temperature systems for studies at 77 K, and are silvered around the reservoir.
Información legal
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)