Documentos clave
SAB4701042
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Nitrotyrosine antibody produced in mouse
clone EM-30
Sinónimos:
NO2-Tyr
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
EM-30, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
nitration (Tyr)
Descripción general
The antibody EM-30 detects nitrotyrosine group in biological material. It can be used as a marker for peroxynitrite formation in particular tissues.
Inmunógeno
NO2-Tyr-CH2-Thyroglobulin
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)