Documentos clave
SAB1408258
Sigma-Aldrich
Anti-SSX2IP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ADIP, FLJ10848, KIAA0923, MGC75026
Seleccione un Tamaño
50 μG
$541.00
$541.00
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
$541.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
$541.00
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~71.3 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SSX2IP(117178)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
SSX2IP (NP_054740.2, 1 a.a. ~ 614 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGDWMTVTDPGLSSESKTISQYTSETKMSPSSLYSQQVLCSSIPLSKNVHSFFSAFCTEDNIEQSISYLDQELTTFGFPSLYEESKGKETKRELNIVAVLNCMNELLVLQRKNLLAQENVETQNLKLGSDMDHLQSCYSKLKEQLETSRREMIGLQERDRQLQCKNRNLHQLLKNEKDEVQKLQNIIASRATQYNHDMKRKEREYNKLKERLHQLVMNKKDKKIAMDILNYVGRADGKRGSWRTGKTEARNEDEMYKILLNDYEYRQKQILMENAELKKVLQQMKKEMISLLSPQKKKPRERVDDSTGTVISDVEEDAGELSRESMWDLSCETVREQLTNSIRKQWRILKSHVEKLDNQVSKVHLEGFNDEDVISRQDHEQETEKLELEIQQCKEMIKTQQQLLQQQLATAYDDDTTSLLRDCYLLEEKERLKEEWSLFKEQKKNFERERRSFTEAAIRLGLERKAFEEERASWLKQQFLNMTTFDHQNSENVKLFSAFSGSSDWDNLIVHSRQPQKKPHSVSNGSPVCMSKLTKSLPASPSTSDFCQTRSCISEHSSINVLNITAEEIKPNQVGGERTNQKWSVASRPGSQEGCYSGCSLSYTNSHVEKDDLP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)