MilliporeSigma
I4397
Supelco
Hydrogen ionophore IV
Sinónimos:
ETH 1778, Octadecyl isonicotinate, Proton ionophore IV
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H41NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
375.59
Beilstein/REAXYS Number:
5969390
MDL number:
UNSPSC Code:
26111700
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C24H41NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22-27-24(26)23-18-20-25-21-19-23/h18-21H,2-17,22H2,1H3
InChI key
VXDJNEIVBJLMMZ-UHFFFAOYSA-N