MilliporeSigma
55962
Lithium 6-phospho-D-galactonate
≥80% (TLC)
Sinónimos:
6-Phospho-D-galactonic acid lithium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13O10P · xLi+
Número CAS:
Peso molecular:
276.14 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352201
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥80% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the pentose phosphate pathway. Inhibits the T. brueci and sheep 6-phospho-gluconate dehydrogenase-catalysed NADP+-dependent oxidative decarboxylation of 6-phospho-D-gluconate (6PG) to D-ribulose 5-phosphate (Ru5P), inhibits the key glycolytic enzyme phospho-glucose isomerase. Metabolism of galactose-6-phosphate in rat heart and brain.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)