MilliporeSigma
82791
Sigma-Aldrich
Pyridinium tribromide
technical, ≥90% (RT)
Sinónimos:
Pyridine hydrobromide perbromide, Pyridine perbromide hydrobromide, Pyridinium bromide perbromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5N·HBr·Br2
Número de CAS:
Peso molecular:
319.82
Beilstein/REAXYS Number:
3690144
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
grade
technical
assay
≥90% (RT)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[Br-]Br.C1=C[NH+]=CC=C1
InChI
1S/C5H5N.Br3/c1-2-4-6-5-3-1;1-3-2/h1-5H;/q;-1/p+1
InChI key
NSBNSZAXNUGWDJ-UHFFFAOYSA-O
Other Notes
Convenient and easy to measure brominating agent
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
W.P. Reeves et al.
Synthetic Communications, 23, 855-855 (1993)