MilliporeSigma
60845
Millipore
Cobalt(II,III) oxide
puriss. p.a., for the determination of sulfur, ≥71% Co basis (KT)
About This Item
Fórmula lineal:
~Co3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
240.80
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥71% Co basis (KT)
calidad
for the determination of sulfur
impurezas
≤0.001% total of sulfur (S)
mp
895 °C (dec.) (lit.)
densidad
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤200 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤100 mg/kg
cadena SMILES
O=[Co].O=[Co]O[Co]=O
InChI
1S/3Co.4O
Clave InChI
LBFUKZWYPLNNJC-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Long Ren et al.
Scientific reports, 5, 14229-14229 (2015-09-19)
New and novel 3D hierarchical porous graphene aerogels (HPGA) with uniform and tunable meso-pores (e.g., 21 and 53 nm) on graphene nanosheets (GNS) were prepared by a hydrothermal self-assembly process and an in-situ carbothermal reaction. The size and distribution of