MilliporeSigma
37615
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxybenzyl alcohol
purum, ≥98.0% (GC)
Sinónimos:
5-(Hydroxymethyl)resorcinol
About This Item
Fórmula lineal:
(HO)2C6H3CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
140.14
Beilstein/REAXYS Number:
2326351
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
mp
182-186 °C (dec.) (lit.)
182-186 °C
SMILES string
OCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O3/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3,8-10H,4H2
InChI key
NGYYFWGABVVEPL-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)