MilliporeSigma
372021
Sigma-Aldrich
2,3,6,7,10,11-Hexamethoxytriphenylene
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H24O6
Número de CAS:
Peso molecular:
408.44
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
99%
SMILES string
COc1cc2c(cc1OC)c3cc(OC)c(OC)cc3c4cc(OC)c(OC)cc24
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)