34211
Butachlor ESA sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-[(2,6-Diethylphenyl)(butoxymethyl)amino]-2-oxo-ethanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
[Na+].CCCCOCN(C(=O)CS([O-])(=O)=O)c1c(CC)cccc1CC
InChI
1S/C17H27NO5S.Na/c1-4-7-11-23-13-18(16(19)12-24(20,21)22)17-14(5-2)9-8-10-15(17)6-3;/h8-10H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
InChI key
KNWWTVNLPSYRSP-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?