30585
Bis(1-butylpentyl)decane-1,10-diyl diglutarate
Selectophore™
Sinónimos:
5,30-Dibutyl-6,12,23,29-tetraoxatetratriacontane-7,11,24,28-tetrane, ETH 469
About This Item
Productos recomendados
grade
for ion-selective electrodes
Quality Level
product line
Selectophore™
assay
≥97%
form
liquid
SMILES string
CCCCC(CCCC)OC(=O)CCCC(=O)OCCCCCCCCCCOC(=O)CCCC(=O)OC(CCCC)CCCC
InChI
1S/C38H70O8/c1-5-9-23-33(24-10-6-2)45-37(41)29-21-27-35(39)43-31-19-17-15-13-14-16-18-20-32-44-36(40)28-22-30-38(42)46-34(25-11-7-3)26-12-8-4/h33-34H,5-32H2,1-4H3
InChI key
AAEJKGTZDCFBEA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?