RIE213109881
Rieke Metals, Inc.
2-Fluorophenethylmagnesium bromide 0.5 M in Tetrahydrofuran
0.5 M in Tetrahydrofuran
About This Item
Iupac Name
bromo[2-(2-fluorophenyl)ethyl]magnesium
Inchi Code
1S/C8H8F.BrH.Mg/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9;;/h3-6H,1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
WEIRNJAUMBDPAY-UHFFFAOYSA-M
Country of Origin
US
Physical Form
Liquid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/3233
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)