RIE156331437
Rieke Metals, Inc.
3-(1,3-Dioxan-2-yl)benzaldehyde
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 8589-1G
$490.73
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 8589-1G
$490.73
Iupac Name
3-(1,3-dioxan-2-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H12O3/c12-8-9-3-1-4-10(7-9)11-13-5-2-6-14-11/h1,3-4,7-8,11H,2,5-6H2
Clave InChI
FZSFOZVMUJVWRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)