MilliporeSigma
RIE156324417
Rieke Metals, Inc.
4'-azetidinomethyl-3,4-dimethylbenzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
279.38
Número MDL:
Iupac Name
[4-(1-azetidinylmethyl)phenyl](3,4-dimethylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C19H21NO/c1-14-4-7-18(12-15(14)2)19(21)17-8-5-16(6-9-17)13-20-10-3-11-20/h4-9,12H,3,10-11,13H2,1-2H3
Clave InChI
UIUKFSBAKYEOEZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0400-30
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)