MilliporeSigma
RIE156324386
Rieke Metals, Inc.
cyclohexyl 4-(pyrrolidinomethyl)phenyl ketone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
271.4
Número MDL:
Iupac Name
cyclohexyl[4-(1-pyrrolidinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C18H25NO/c20-18(16-6-2-1-3-7-16)17-10-8-15(9-11-17)14-19-12-4-5-13-19/h8-11,16H,1-7,12-14H2
Clave InChI
VQAYWKUGGJTVOB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0304-00
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)