MilliporeSigma
RIE156322720
Rieke Metals, Inc.
2'-Bromo-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
293.14
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-bromophenyl)-2-(4-fluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C14H10BrFO/c15-13-4-2-1-3-12(13)14(17)9-10-5-7-11(16)8-6-10/h1-8H,9H2
Clave InChI
NSKKHSLDXYIHMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Off-white solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6087-1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)