RIE156322658
Rieke Metals, Inc.
2'-Cyano-2-phenylacetophenone
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 6055-1-1G
$468.62
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 6055-1-1G
$468.62
Iupac Name
2-(phenylacetyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C15H11NO/c16-11-13-8-4-5-9-14(13)15(17)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
Clave InChI
YOLUXVWDTYCYCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)