MilliporeSigma
RIE156322508
Rieke Metals, Inc.
2-(2-Acetoxybenzoyl) thiophene
Seleccione un Tamaño
1 G
$612.38
2 G
$924.79
5 G
$1,881.37
Referencia (SKU) del distribuidor: 5603-1-1G
$612.38
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$612.38
2 G
$924.79
5 G
$1,881.37
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.29
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 5603-1-1G
$612.38
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(2-thienylcarbonyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C13H10O3S/c1-9(14)16-11-6-3-2-5-10(11)13(15)12-7-4-8-17-12/h2-8H,1H3
Clave InChI
JMWYQBVAUFUDAZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5603-1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)