MilliporeSigma
RIE156320930
Rieke Metals, Inc.
2-Bromo-4'-isopropylbenzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
303.2
Número MDL:
Iupac Name
(2-bromophenyl)(4-isopropylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H15BrO/c1-11(2)12-7-9-13(10-8-12)16(18)14-5-3-4-6-15(14)17/h3-11H,1-2H3
Clave InChI
PMFLBAZLGUGMGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Viscous colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5210-17
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)