MilliporeSigma
RIE156320742
Rieke Metals, Inc.
2,4'-Dichloro-3'-fluorobenzophenone
Seleccione un Tamaño
1 G
$375.99
2 G
$689.79
5 G
$1,238.58
Referencia (SKU) del distribuidor: 5187-14-1G
$375.99
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$375.99
2 G
$689.79
5 G
$1,238.58
About This Item
Peso molecular:
269.1
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 5187-14-1G
$375.99
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(4-chloro-3-fluorophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H7Cl2FO/c14-10-4-2-1-3-9(10)13(17)8-5-6-11(15)12(16)7-8/h1-7H
Clave InChI
LPOOTJHIHBDYEZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5187-14
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)