MilliporeSigma
PRIH98DC77C9
Princeton BioMolecular Research, Inc.
N-{[1-(2,1,3-benzothiadiazol-4-ylsulfonyl)piperidin-4-yl]carbonyl}-L-methionine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$309.12
250 MG
$386.40
500 MG
$463.68
1 G
$579.60
Referencia (SKU) del distribuidor: PBMR1729206-100MG
$309.12
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$309.12
250 MG
$386.40
500 MG
$463.68
1 G
$579.60
About This Item
Peso molecular:
458.58
Referencia (SKU) del distribuidor: PBMR1729206-100MG
$309.12
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
(2S)-2-({[1-(2,1,3-benzothiadiazol-4-ylsulfonyl)-4-piperidinyl]carbonyl}amino)-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C17H22N4O5S3/c1-27-10-7-13(17(23)24)18-16(22)11-5-8-21(9-6-11)29(25,26)14-4-2-3-12-15(14)20-28-19-12/h2-4,11,13H,5-10H2,1H3,(H,18,22)(H,23,24)/t13-/m0/s1
Clave InChI
WFCAODYMIJBZIQ-ZDUSSCGKSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR1729206
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)