MilliporeSigma
PRI424050656
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3-Chloro-5-pyridin-3-yl-isothiazole-4-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
100 MG
$133.30
250 MG
$148.12
500 MG
$162.93
1 G
$177.74
5 G
$592.48
10 G
$1,036.84
Referencia (SKU) del distribuidor: PBMR069495-100MG
$133.30
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$133.30
250 MG
$148.12
500 MG
$162.93
1 G
$177.74
5 G
$592.48
10 G
$1,036.84
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.67
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: PBMR069495-100MG
$133.30
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-chloro-5-(3-pyridinyl)-4-isothiazolecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H4ClN3S/c10-9-7(4-11)8(14-13-9)6-2-1-3-12-5-6/h1-3,5H
Clave InChI
OFGRLFVTQSMNJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR069495
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)