8.44007
1,2-Butylene carbonate
for synthesis
Sinónimos:
1,2-Butylene carbonate
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.07 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (10 g/L in H2O)
Viscosidad cinemática
3 cSt
mp
-45 °C
temperatura de transición
flash point 121 °C
densidad
1.14 g/cm3 at 25 °C
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-4-3-7-5(6)8-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
ZZXUZKXVROWEIF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13