Documentos clave
8.26001
Sigma-Aldrich
2-(Acetylaminomethyl)-chromen-4-one
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
2-(Acetylaminomethyl)-chromen-4-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
217.22
Código UNSPSC:
12352111
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C12H11NO3/c1-8(14)13-7-9-6-11(15)10-4-2-3-5-12(10)16-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
YPANBNNTDTUMLB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
for synthesis
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 5.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable