475980
Myoseverin - CAS 267402-71-1 - Calbiochem
Sinónimos:
Myoseverin - CAS 267402-71-1 - Calbiochem, 9-Isopropyl-N²,N⁶- bis-(4-methoxybenzyl)-9H-purine-2,6-diamine, 9-Isopropyl-N²,N⁶-bis-(4-methoxybenzyl)-9H-purine-2,6-diamine
About This Item
Ensayo
≥95% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
gum (Viscous)
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Microtubule-binding molecule
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13