Documentos clave
1.51257
Supelco
Split collets for for MANU-CART HPLC cartridge holder
pkg of 2 pieces
Seleccione un Tamaño
4 UNITS
$108.75
$108.75
Precio de catálogo$125.00Ahorre 13 %
Fecha estimada de envío11 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 UNITS
$108.75
About This Item
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
$108.75
Precio de catálogo$125.00Ahorre 13 %
Fecha estimada de envío11 de abril de 2025
Nombre del producto
Split collets for manu-CART cartridge holder, pkg of 2 pieces
packaging
pkg of 2 pieces
Quality Level
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
no temp limit
General description
(2 pieces)
The package contains: 4 pieces.
Analysis Note
visual control (for delivery): passes test
Legal Information
MANU-CART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany