Documentos clave
118410
Millipore
Adenosine 3ʹ-Phosphate 5ʹ-Phosphosulfate, Tetralithium Salt
Sinónimos:
Adenosine 3ʹ-Phosphate 5ʹ-Phosphosulfate, Tetralithium Salt, PAPS, 4Li
Seleccione un Tamaño
10 MG
$846.00
$846.00
Fecha estimada de envío22 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
$846.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11N5O13P2S · 4Li
Número de CAS:
Peso molecular:
531.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.51
$846.00
Fecha estimada de envío22 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥80% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: 5 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
20-25°C
Descripción general
Note: Unstable at room temperature.
Prepared enzymatically. A substrate for sulfotransferases, including Sulfotransferase, Nod Factor (Cat. No. 574300).
Prepared enzymatically. A sulfate donor substrate for sulfotransferases, including Sulfotransferase, Nod Factor (Cat. No. 574300).
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -70°C. Note: Unstable at room temperature.
Otras notas
Lin, C.-H., et al. 1995. J. Am. Chem. Soc. 117, 8031.
Mandon, E.C., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 10707.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable