MilliporeSigma
MAT424017160
Matrix Scientific
2-Acetoxy-4'-nitrobenzophenone
Seleccione un Tamaño
1 G
$382.80
2 G
$661.20
Referencia (SKU) del distribuidor: 103484-1G
$382.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$382.80
2 G
$661.20
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
285.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 103484-1G
$382.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
mp
70-72
Iupac Name
2-(4-nitrobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H11NO5/c1-10(17)21-14-5-3-2-4-13(14)15(18)11-6-8-12(9-7-11)16(19)20/h2-9H,1H3
Clave InChI
MRSMUSDVNZJCTA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/103484.html
Melting Point
70-72
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/103484.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)