MilliporeSigma
MAT424017006
Matrix Scientific
3-Methoxy-2'-methylbenzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.27
MDL number:
Iupac Name
(3-methoxyphenyl)(2-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H14O2/c1-11-6-3-4-9-14(11)15(16)12-7-5-8-13(10-12)17-2/h3-10H,1-2H3
InChI key
GPCRPXYMNLWATE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/103330.html
pictograms
MSDS
https://www.matrixscientific.com/103330.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)