MilliporeSigma
MAT379362349
Matrix Scientific
4-Carboethoxy-4'-methoxybenzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
284.31
Número MDL:
mp
82-84
Iupac Name
ethyl 4-(4-methoxybenzoyl)benzoate
Inchi Code
1S/C17H16O4/c1-3-21-17(19)14-6-4-12(5-7-14)16(18)13-8-10-15(20-2)11-9-13/h4-11H,3H2,1-2H3
Clave InChI
NKQLFBJLMAMCGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/086526.html
Melting Point
82-84
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/086526.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)