MilliporeSigma
MAT379357459
Matrix Scientific
2-Methoxy-5-pyrimidin-5-ylbenzaldehyde
Seleccione un Tamaño
1 G
$379.20
Referencia (SKU) del distribuidor: 081594-1G
$379.20
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$379.20
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 081594-1G
$379.20
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-methoxy-5-(5-pyrimidinyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H10N2O2/c1-16-12-3-2-9(4-10(12)7-15)11-5-13-8-14-6-11/h2-8H,1H3
Clave InChI
BTQNEGKTJZGCPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/081594.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/081594.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)