MilliporeSigma
MAT321761362
Matrix Scientific
2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile
Seleccione un Tamaño
500 MG
$134.40
Referencia (SKU) del distribuidor: 059724-500MG
$134.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
$134.40
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.28
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 059724-500MG
$134.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
bp
124/0.8mm
Iupac Name
2-(4-isobutylphenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C13H17N/c1-10(2)8-12-4-6-13(7-5-12)11(3)9-14/h4-7,10-11H,8H2,1-3H3
Clave InChI
PKQKHWNHCKNYSW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/059724.html
Boiling point
124/0.8mm
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/059724.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)