MilliporeSigma
MAT246515934
Matrix Scientific
4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)piperidinehydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.18
Número MDL:
Iupac Name
4-(4-chloro-2-methylphenoxy)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16ClNO.ClH/c1-9-8-10(13)2-3-12(9)15-11-4-6-14-7-5-11;/h2-3,8,11,14H,4-7H2,1H3;1H
Clave InChI
KTADTPFMPXXUJS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/050418.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/050418.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)