MilliporeSigma
MAT242635079
Matrix Scientific
2-Morpholin-4-ylmethyl-1H-benzoimidazol-5-ylaminedihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
305.21
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-morpholinylmethyl)-1H-benzimidazol-5-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N4O.2ClH/c13-9-1-2-10-11(7-9)15-12(14-10)8-16-3-5-17-6-4-16;;/h1-2,7H,3-6,8,13H2,(H,14,15);2*1H
Clave InChI
CVOFXEXWRPABEY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018624.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018624.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)