MilliporeSigma
MAT239354895
Matrix Scientific
Methyl 5-bromo-2-{[(ethylamino)carbonyl]-amino}benzenecarboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
301.14
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-{[(ethylamino)carbonyl]amino}benzoate
Inchi Code
1S/C11H13BrN2O3/c1-3-13-11(16)14-9-5-4-7(12)6-8(9)10(15)17-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H2,13,14,16)
Clave InChI
OBVDAIILFSGSKF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/047813.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/047813.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)