MilliporeSigma
MAT239353094
Matrix Scientific
4-[5-(2-Thienyl)-1H-pyrazol-3-yl]piperidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.34
Número MDL:
mp
170-172
Iupac Name
4-[5-(2-thienyl)-1H-pyrazol-3-yl]piperidine
Inchi Code
1S/C12H15N3S/c1-2-12(16-7-1)11-8-10(14-15-11)9-3-5-13-6-4-9/h1-2,7-9,13H,3-6H2,(H,14,15)
Clave InChI
ALXWIACIUWFZGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/045869.html
Melting Point
170-172
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/045869.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)