MilliporeSigma
MAT239352063
Matrix Scientific
Methyl 3-phenyl-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
Seleccione un Tamaño
500 MG
$292.80
1 G
$364.80
Referencia (SKU) del distribuidor: 044711-500MG
$292.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
$292.80
1 G
$364.80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 044711-500MG
$292.80
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 3-phenyl-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-14-10(13)9-11-8(12-15-9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
PTGDVOKVOUFRCP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/044711.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/044711.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)