MilliporeSigma
MAT236032086
Matrix Scientific
Fmoc-3-amino-4-chlorobenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
393.83
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-3-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C22H16ClNO4/c23-19-10-9-13(21(25)26)11-20(19)24-22(27)28-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-11,18H,12H2,(H,24,27)(H,25,26)
Clave InChI
USPYMVNYANTVJU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/041725.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/041725.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)