MilliporeSigma
MAT196008808
Matrix Scientific
2-Bromo-5-methoxy-4-propoxybenzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.13
Número MDL:
bp
104
Iupac Name
2-bromo-5-methoxy-4-propoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C11H12BrNO2/c1-3-4-15-11-6-9(12)8(7-13)5-10(11)14-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
YXPUWJRTDYRINR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/039991.html
Boiling point
104
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/039991.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)