Merck
MAT182086485
Matrix Scientific
2,3-Dibromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
304.89
Número MDL:
bp
60/0.6mmHg
mp
40-43
Iupac Name
2,3-dibromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H2Br2F3N/c7-4-3(6(9,10)11)1-2-12-5(4)8/h1-2H
Clave InChI
IVEVXLCTUVYZDJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/032402.html
Boiling point
60/0.6mmHg
Melting Point
40-43
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/032402.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)