MilliporeSigma
MAT161068646
Matrix Scientific
2-Chloro-N-(4-methoxybenzyl)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.66
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(4-methoxybenzyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H12ClNO2/c1-14-9-4-2-8(3-5-9)7-12-10(13)6-11/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
JXYSFUCPCITQLI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/029634.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/029634.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)