MilliporeSigma
MAT158503434
Matrix Scientific
4-{4-[(Methylanilino)carbonyl]anilino}-4-oxobutanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
326.35
Número MDL:
Iupac Name
4-{4-[(methylanilino)carbonyl]anilino}-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C18H18N2O4/c1-20(15-5-3-2-4-6-15)18(24)13-7-9-14(10-8-13)19-16(21)11-12-17(22)23/h2-10H,11-12H2,1H3,(H,19,21)(H,22,23)
Clave InChI
HVVDYJQKOFKSCT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026091.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026091.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)